Stampa…
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiammina cloridrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0151-1G T0151-25G T0151-5G
TCIAT0151-1GEA 16 EUR
TCIAT0151-1G TCIAT0151-25G TCIAT0151-5G
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiammina cloridrato ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiammina cloridrato
Formula: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Punto di fusione: 224°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012482
CAS Number: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Merck Index: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41caff63a133ca84e4409814fc36fe408ff2e201&vid=41caff63a133ca84e4409814fc36fe408ff2e201&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %