Stampa…
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: (±)-trans-Cyclohexane-1,2-diol, trans-Cyclohexane-1,2-diol
C0809-25G C0809-5G
TCIAC0809-25GEA 78 EUR
TCIAC0809-25G TCIAC0809-5G
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol ≥99.0% (by GC)
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediol
Formula: C₆H₁₂O₂
Peso molecolare: 116,16 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: 100…103 °C
Densità: 1,147 g/cm³ (24 °C)
MDL Number: MFCD00063611
CAS Number: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4661408dc78725004534d3c5d7de3cbb93780a7&vid=a4661408dc78725004534d3c5d7de3cbb93780a7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 102.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency