Stampa…
(±)-1-Octyn-3-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Oct-1-yn-3-ol
O0196-25ML O0196-250ML
TCIAO0196-25MLEA 45 EUR
TCIAO0196-25ML TCIAO0196-250ML
(±)-1-Octyn-3-ol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Octyn-3-ol
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Punto di ebollizione: 83°C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 63°C
MDL Number: MFCD00004588
CAS Number: 818-72-4
EINECS: 212-455-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0624dac1a06169803189f9f9b23953807281037f&vid=0624dac1a06169803189f9f9b23953807281037f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %