Stampa…
(±)-1-Hexyn-3-ol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
H0141-25ML H0141-5ML
TCIAH0141-25MLEA 128 EUR
TCIAH0141-25ML TCIAH0141-5ML
(±)-1-Hexyn-3-ol ≥95.0% (by GC)
(±)-1-Hexyn-3-ol
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,14 g/mol
Punto di ebollizione: 141°C
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,872 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 47°C
MDL Number: MFCD00014408
CAS Number: 105-31-7
EINECS: 203-286-7
UN: 2929
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f413e206507c452a4e75b827c61ffb1f9987d0b&vid=8f413e206507c452a4e75b827c61ffb1f9987d0b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %