Stampa…
(±)-1-Octen-3-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
O0159-25ML O0159-100ML
TCIAO0159-25MLEA 30 EUR
TCIAO0159-25ML TCIAO0159-100ML
(±)-1-Octen-3-ol ≥98.0% (by GC)
(±)-1-Octen-3-ol
Formula: C₈H₁₆O
Punto di ebollizione: 166°C
Punto di fusione: –49 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 63°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004589
CAS Number: 3391-86-4
EINECS: 222-226-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf21efc73d03cd1c823e1fd8ab401b19c8a7363c&vid=bf21efc73d03cd1c823e1fd8ab401b19c8a7363c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %