DL-Tyrosine 98,0 HPLC, T
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Hydroxyphenylalanine, 3-(p-Hidroxifenil)-DL-alanina, H-DL-Tyr-OH
Formula:
C₉H₁₁NO₃ Peso molecolare: 181.19 g/mol Punto di ebollizione: 378 Punto di fusione: 285 |
MDL Number:
MFCD00063074 CAS Number: 556-03-6 EINECS: 209-113-1 Merck Index: 12,09970 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |