Stampa…
(±)-2-Metil-2,4-pentandiolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0384-25ML M0384-500ML
TCIAM0384-25MLEA 16 EUR
TCIAM0384-25ML TCIAM0384-500ML
(±)-2-Metil-2,4-pentandiolo ≥99.0% (by GC)
(±)-2-Metil-2,4-pentandiolo
Formula: C₆H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 197°C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,923 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004547
CAS Number: 107-41-5
EINECS: 203-489-0
Merck Index: 14,04710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1d34a2d6761f83261d02e821e3e636713b7f713&vid=d1d34a2d6761f83261d02e821e3e636713b7f713&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %