(±)-3,7-Dimethyl-3-octanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₂₂O Punto di ebollizione: 196°C Densità: 0,828 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 84°C |
MDL Number:
MFCD00004482 CAS Number: 78-69-3 EINECS: 201-133-9 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |