Stampa…
DL-Valina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
V0013-25G V0013-500G
TCIAV0013-25GEA 17 EUR
TCIAV0013-25G TCIAV0013-500G
DL-Valina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
DL-Valina
Formula: C₅H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 86 °C
Densità: 1,352 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004267
CAS Number: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 14,09909
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ae04340ba30342b4273cc928645a0883412b79a&vid=0ae04340ba30342b4273cc928645a0883412b79a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency