Stampa…
(±)-1,2-Butanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0804-500G B0804-25G
TCIAB0804-500GEA 45 EUR
TCIAB0804-500G TCIAB0804-25G
(±)-1,2-Butanediol ≥98.0% (by GC)
(±)-1,2-Butanediol
Formula: C₄H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 193 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 1,0189 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00004570
CAS Number: 584-03-2
EINECS: 209-527-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7dff144a2140af5c179af439cbf9b0908458d42b&vid=7dff144a2140af5c179af439cbf9b0908458d42b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %