Stampa…

(±)-3-Undecanol ≥94.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: (±)-3-Hydroxy undecane, 3-Undecanol

U0028-25ML U0028-5ML
TCIAU0028-25MLEA 228 EUR
TCIAU0028-25ML TCIAU0028-5ML
(±)-3-Undecanol ≥94.0% (by GC)
(±)-3-Undecanol
Formula: C₁₁H₂₄O
Peso molecolare: 172,31 g/mol
Punto di ebollizione: 132°C
Flash Pt: 38°C
MDL Number: MFCD00046730
CAS Number: 6929-08-4
EINECS: 230-054-2
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1859437cbbb8659828420bded8bcb632500294f&vid=e1859437cbbb8659828420bded8bcb632500294f&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR