Stampa…
Acido DL-malico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
M0020-25G M0020-500G
TCIAM0020-25GEA 16 EUR
TCIAM0020-25G TCIAM0020-500G
Acido DL-malico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Acido DL-malico
Formula: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 131…132 °C
Densità: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064212
CAS Number: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 14,05707
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10f3b23d19b470de2b6eba07b2b382509a3100de&vid=10f3b23d19b470de2b6eba07b2b382509a3100de&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency