Stampa…
(±)-2-Chlorobutyric acid ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0146-25ML C0146-5ML
TCIAC0146-25MLEA 266 EUR
TCIAC0146-25ML TCIAC0146-5ML
(±)-2-Chlorobutyric acid ≥90.0% (by GC)
(±)-2-Chlorobutyric acid
Formula: C₄H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 124°C
Punto di fusione: 37 °C
Densità: 1,1972 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 112°C
MDL Number: MFCD00021697
CAS Number: 4170-24-5
EINECS: 224-029-5
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ead3a8fa57b0821b84a8fc5e6d0da68449390ecf&vid=ead3a8fa57b0821b84a8fc5e6d0da68449390ecf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %