Stampa…
(±)-2,3-Dibromopropan-1-olo ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2,3-Dibromo-1-propanol, Glycerol alpha,beta-Dibromohydrin, alpha,beta-Dibromohydrin
D0204-25G D0204-500G
TCIAD0204-25GEA 18 EUR
TCIAD0204-25G TCIAD0204-500G
(±)-2,3-Dibromopropan-1-olo ≥95.0% (by GC)
(±)-2,3-Dibromopropan-1-olo
Formula: HOCH₂BrCHCH₂Br
Peso molecolare: 217,89 g/mol
Punto di ebollizione: 99°C
Punto di fusione: 8 °C
Densità: 2,1682 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00004699
CAS Number: 96-13-9
EINECS: 202-480-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fe83d0694b943e8251e00aef964b2f3e3d491ed&vid=0fe83d0694b943e8251e00aef964b2f3e3d491ed&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %