Stampa…
cis-Platin
Fornitore: TCI
Pericolo
D3371-1G D3371-100MG
TCIAD3371-1GEA 195 EUR
TCIAD3371-1G TCIAD3371-100MG
cis-Platin
cis-Platin
Formula: H₆Cl₂N₂Pt
Punto di fusione: 270°C
Densità: 3,738 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011623
CAS Number: 15663-27-1
EINECS: 239-733-8
UN: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=302db6fac7fb4af592838f6375af8fe64dcba2c6&vid=302db6fac7fb4af592838f6375af8fe64dcba2c6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 8.90 to 9.80 %