Stampa…
Boro trifluoruro dietil etere complesso ≥98.0% (W)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
B0527-100ML B0527-25ML B0527-500ML
TCIAB0527-100MLEA 21 EUR
TCIAB0527-100ML TCIAB0527-25ML TCIAB0527-500ML
Boro trifluoruro dietil etere complesso ≥98.0% (W)
Boro trifluoruro dietil etere complesso
Formula: C₄H₁₀BF₃O
Peso molecolare: 141,93 g/mol
Punto di ebollizione: 124°C
Punto di fusione: -60°C
Densità: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013194
CAS Number: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 14,01350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2df9dc2b5e23c29a62aa481370f8268ccc3f615&vid=b2df9dc2b5e23c29a62aa481370f8268ccc3f615&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Gravimetric Method) 98.0 to 102.0 %