Platino ≥99.98% (metals basis), in polvere -200/+400 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Platinium
46830.03
46830.06
46830.03EA
309
EUR
46830.03
46830.06
Platino ≥99.98% (metals basis), in polvere -200/+400 mesh
Platino
Formula:
Pt Peso molecolare: 195.08 g/mol Punto di ebollizione: 3827 Punto di fusione: 1769 Densità: 21.4 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS Number: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,07689 |