Stampa…
Zinco cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Z0014-25G Z0014-300G
TCIAZ0014-25GEA 20 EUR
TCIAZ0014-25G TCIAZ0014-300G
Zinco cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Zinco cloruro
Formula: ZnCl₂
Peso molecolare: 136.3 g/mol
Punto di ebollizione: 732°C
Punto di fusione: 290°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011295
CAS Number: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 14,10132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3bcae070a13e60d7c0d0b673b87bb89d9abf754&vid=81fc5df3a8307fa0734181a91e2623412c23a755&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %