Stampa…
Zinco bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Zinc (II) bromide
Z0013-25G Z0013-300G
TCIAZ0013-25GEA 17 EUR
TCIAZ0013-25G TCIAZ0013-300G
Zinco bromuro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Zinco bromuro
Formula: Br₂Zn
Peso molecolare: 225.2 g/mol
Punto di ebollizione: 697°C
Punto di fusione: 394°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011294
CAS Number: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf82e53e0b33c6e34dae9354da3ffea74cbb1287&vid=9f54803a93bbcc85a8b9b8523cedc6a163b7e2e7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %