Stampa…
Trifenifosfina ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T0519-25G T0519-500G T0519-100G
TCIAT0519-25GEA 19 EUR
TCIAT0519-25G TCIAT0519-500G TCIAT0519-100G
Trifenifosfina ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Trifenifosfina
Formula: C₁₈H₁₅P
Peso molecolare: 262,29 g/mol
Punto di ebollizione: 260°C
Punto di fusione: 79 °C
Densità: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003043
CAS Number: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 14,09743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebe0c3e17ddb3c6f12093e1915d0d56d67894eb&vid=aebe0c3e17ddb3c6f12093e1915d0d56d67894eb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 80.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity