Triphenylacetic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₀H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 437 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 267…273 °C Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00004185 CAS Number: 595-91-5 EINECS: 209-873-4 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Solubility in THF | almost transparency |