Triethylsilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₆Si Punto di ebollizione: 108°C Densità: 0,73 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –3°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009018 CAS Number: 617-86-7 EINECS: 210-535-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |