Stampa…
Dimethyl fumarate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Fumaric acid dimethyl ester
F0069-25G F0069-500G
TCIAF0069-25GEA 17 EUR
TCIAF0069-25G TCIAF0069-500G
Dimethyl fumarate ≥98.0% (by GC)
Dimethyl fumarate
Formula: C₆H₈O₄
Peso molecolare: 144.13 g/mol
Punto di ebollizione: 205°C
Punto di fusione: 102
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064438
CAS Number: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 14,04287
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=347c694ca807cb29d6a611fb07b55460e096b661&vid=347c694ca807cb29d6a611fb07b55460e096b661&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 105.0 deg-C