Stampa…
Dietil fumarato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
F0068-25ML F0068-500ML
TCIAF0068-25MLEA 16 EUR
TCIAF0068-25ML TCIAF0068-500ML
Dietil fumarato ≥98.0% (by GC)
Dietil fumarato
Formula: C₈H₁₂O₄
Punto di ebollizione: 219°C
Punto di fusione: 2°C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 111°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064455
CAS Number: 623-91-6
EINECS: 210-819-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc63b769cb749dcdac5038c6bc25cf4d5685907a&vid=cc63b769cb749dcdac5038c6bc25cf4d5685907a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %