Ethyl sorbate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₈H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 76°C Densità: 0,9405 g/cm³ (15.3 °C) Flash Pt: 86°C |
MDL Number:
MFCD00009296 CAS Number: 2396-84-1 EINECS: 219-258-2 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |