Acido sorbico ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
CH₃CH=CHCH=CHCOOH Punto di ebollizione: 228°C Punto di fusione: 132…135 °C Densità: 1,204 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002703 CAS Number: 110-44-1 EINECS: 203-768-7 Merck Index: 14,08721 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 133.0 to 136.0 deg-C |
Solubility in Acetone | very faint turbidity |