Stampa…

Tiocianato di metile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

T0201-25ML T0201-500ML T0201-100ML
TCIAT0201-25MLEA 35 EUR
TCIAT0201-25ML TCIAT0201-500ML TCIAT0201-100ML
Tiocianato di metile ≥98.0% (by GC)
Tiocianato di metile
Formula: C₂H₃NS
Punto di ebollizione: 130°C
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 38°C
MDL Number: MFCD00001830
CAS Number: 556-64-9
EINECS: 209-134-6
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6edfda71961d19faefd697571d0a3d882abfac09&vid=6edfda71961d19faefd697571d0a3d882abfac09&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR