Stampa…
Tetrapropoxysilane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T1174-25ML T1174-500ML
TCIAT1174-25MLEA 16 EUR
TCIAT1174-25ML TCIAT1174-500ML
Tetrapropoxysilane ≥98.0% (by GC)
Tetrapropoxysilane
Formula: C₁₂H₂₈O₄Si
Punto di ebollizione: 225°C
Densità: 0,915 g/cm³ (18 °C)
Flash Pt: 104°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009364
CAS Number: 682-01-9
EINECS: 211-659-0
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88e3d47cb44163645110587627e6466c5a91cf8b&vid=88e3d47cb44163645110587627e6466c5a91cf8b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %