Stampa…
Tetrafluorosuccinic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2,2,3,3-Tetrafluorosuccinic acid, Tetrafluoro-1,4-butanedioic acid
T1621-25G T1621-5G
TCIAT1621-25GEA 206 EUR
TCIAT1621-25G TCIAT1621-5G
Tetrafluorosuccinic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrafluorosuccinic acid
Formula: C₄H₂F₄O₄
Peso molecolare: 190,05 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: 118…120 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042430
CAS Number: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32facae804993b37f2c7121b56f481ac1806e9b6&vid=32facae804993b37f2c7121b56f481ac1806e9b6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency