Stampa…
Tetrabutyltin ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Tetrabutylstannane, Tetra-n-butyltin
T0058-25G T0058-500G
TCIAT0058-25GEA 26 EUR
TCIAT0058-25G TCIAT0058-500G
Tetrabutyltin ≥95.0% (by GC)
Tetrabutyltin
Formula: C₁₆H₃₆Sn
Peso molecolare: 347,17 g/mol
Punto di ebollizione: 302°C
Punto di fusione: –97 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009422
CAS Number: 1461-25-2
EINECS: 215-960-8
UN: 2788
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9ed1a2ceadccfb4e3a55387a3c550ff3a0f8e89&vid=e9ed1a2ceadccfb4e3a55387a3c550ff3a0f8e89&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %