Tween® 60 (Polysorbate)
Fornitore: TCI
Formula:
C₆₄H₁₂₆O₂₆ Punto di ebollizione: ? 110 °C (1013 hPa) Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: ≥ 149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01780110 CAS Number: 9005-67-8 EINECS: 500-020-4 |
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Freezing point | 21.0 to 25.0 deg-C |
Saponification Value | 43.0 to 55.0 |