Tween® 80 for biochemical research
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Punto di ebollizione:
? 100 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –21 °C Densità: 1,062 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 295°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082107 CAS Number: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 14,07582 |
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Water | max. 4.0 % |
Acid Value | max. 2.0 |
Saponification Value | 45.0 to 55.0 |
Suitability for protein-analysis | to pass test |