Stampa…
Tween® 80
Fornitore: TCI
Attenzione
T0546-25G T0546-500G
TCIAT0546-25GEA 17 EUR
TCIAT0546-25G TCIAT0546-500G
Tween® 80
Tween® 80
Punto di ebollizione: ? 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 1,062 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 295°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082107
CAS Number: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 14,07582
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Saponification Value 45.0 to 55.0
Water max. 4.0 %
Acid Value max. 2.0