Stampa…

Propyltrimethoxysilane ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

T1801-25ML T1801-500ML
TCIAT1801-25MLEA 16 EUR
TCIAT1801-25ML TCIAT1801-500ML
Propyltrimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Propyltrimethoxysilane
Formula: C₆H₁₆O₃Si
Punto di ebollizione: 142 - 143 °C (1013 hPa)
Densità: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 34°C
MDL Number: MFCD00043026
CAS Number: 1067-25-0
EINECS: 213-926-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da2df305dc92310635f8506e57151f3b4bec646c&vid=da2df305dc92310635f8506e57151f3b4bec646c&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR