Stampa…

Propionato di metile ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

P0508-25ML P0508-500ML
TCIAP0508-25MLEA 16 EUR
TCIAP0508-25ML TCIAP0508-500ML
Propionato di metile ≥99.0% (by GC)
Propionato di metile
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 80°C
Punto di fusione: -88°C
Densità: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -4°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009306
CAS Number: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee64c0d09794e86969c8bf59d36644293bf59f88&vid=ee64c0d09794e86969c8bf59d36644293bf59f88&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR