Stampa…
Propionato di etile ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
P0505-25ML P0505-500ML
TCIAP0505-25MLEA 16 EUR
TCIAP0505-25ML TCIAP0505-500ML
Propionato di etile ≥99.0% (by GC)
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %