Stampa…
Propionile cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0516-25G P0516-500G
TCIAP0516-25GEA 28 EUR
TCIAP0516-25G TCIAP0516-500G
Propionile cloruro ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Propionile cloruro
Formula: C₃H₅ClO
Punto di ebollizione: 80°C
Punto di fusione: –94°C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000745
CAS Number: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=271e5aa0e0c4384ba8a7326dd4eb5ad8f35cc2d8&vid=271e5aa0e0c4384ba8a7326dd4eb5ad8f35cc2d8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %