Stampa…
n-Propionato di butile ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Propionic acid butyl ester
P0502-25ML P0502-500ML
TCIAP0502-25MLEA 16 EUR
TCIAP0502-25ML TCIAP0502-500ML
n-Propionato di butile ≥99.0% (by GC)
n-Propionato di butile
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 146°C
Punto di fusione: –90 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 42°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009448
CAS Number: 590-01-2
EINECS: 209-669-5
UN: 1914
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01587
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468cb9280c9527cee0464bf25e80ce91ffc82d11&vid=468cb9280c9527cee0464bf25e80ce91ffc82d11&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %