Stampa…
Anidride propionica ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0513-25G P0513-500G
TCIAP0513-25GEA 26 EUR
TCIAP0513-25G TCIAP0513-500G
Anidride propionica ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Anidride propionica
Formula: C₆H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 168°C
Punto di fusione: –45 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 66°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009303
CAS Number: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 14,07826
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8663ba443a9165e2d81221a8939b91b92b5720f1&vid=8663ba443a9165e2d81221a8939b91b92b5720f1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %