Stampa…
Propionamide ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Fornitore: TCI EUROPE
P0499-25G P0499-500G
TCIAP0499-25GEA 67 EUR
TCIAP0499-25G TCIAP0499-500G
Propionamide ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Propionamide
Formula: C₃H₇NO
Peso molecolare: 73,09 g/mol
Punto di ebollizione: 213°C
Punto di fusione: 79 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008039
CAS Number: 79-05-0
EINECS: 201-172-1
Merck Index: 14,07824
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3efef2ceb24445a039073ff27b2510742068d86f&vid=3efef2ceb24445a039073ff27b2510742068d86f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency