Stampa…
Polietilenglicole 6.000
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: PEG 6.000
P0903-25G P0903-500G
TCIAP0903-25GEA 16 EUR
TCIAP0903-25G TCIAP0903-500G
Polietilenglicole 6.000
Polietilenglicole 6.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 6000 g/mol
Punto di ebollizione: ? 250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 55…62 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
pH 5.0 to 8.0 (50 g/L, 25 deg-C)
Average molecular weight 7,300 to 9,300