Stampa…
Polietilenglicole 600
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: PEG 600
P1187-25G P1187-500G
TCIAP1187-25GEA 16 EUR
TCIAP1187-25G TCIAP1187-500G
Polietilenglicole 600
Polietilenglicole 600
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 600 g/mol
Punto di ebollizione: ? 250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 17…22 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Freezing point 17.0 to 21.0 deg-C
pH 4.0 to 7.0 (50g/L, 25deg-c)
Average molecular weight 550 to 650