Stampa…
Polietilenglicole 4.000
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: PEG 4.000
P0885-25G P0885-500G
TCIAP0885-25GEA 16 EUR
TCIAP0885-25G TCIAP0885-500G
Polietilenglicole 4.000
Polietilenglicole 4.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 4000 g/mol
Punto di ebollizione: 250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53…58 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Average molecular weight 2,600 to 3,800
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C