Polietilenglicole 400
Fornitore: TCI
Synonyms:
PEG 400
N0443-25G
N0443-500G
TCIAN0443-25GEA
16
EUR
TCIAN0443-25G
TCIAN0443-500G
Polietilenglicole 400
Polietilenglicole 400
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 400 g/mol Flash Pt: 224°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS Number: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,07568 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Average molecular weight | 380 to 420 |