Bifenile ≥99.5% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
Difenile
B0465-25G
B0465-500G
TCIAB0465-25GEA
16
EUR
TCIAB0465-25G
TCIAB0465-500G
Bifenile ≥99.5% (by GC)
Bifenile
Formula:
C₁₂H₁₀ Peso molecolare: 154.21 g/mol Punto di ebollizione: 256°C Flash Pt: 113 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003054 CAS Number: 92-52-4 EINECS: 202-163-5 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,03314 |
|
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 99.5 % |
Melting point | 69.0 to 72.0 deg-C |
Solubility in EtOH | almost transparency |