Stampa…
Ethyl valerate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
V0004-25ML V0004-500ML
TCIAV0004-25MLEA 16 EUR
TCIAV0004-25ML TCIAV0004-500ML
Ethyl valerate ≥98.0% (by GC)
Ethyl valerate
Formula: C₇H₁₄O₂
Peso molecolare: 130,19 g/mol
Punto di ebollizione: 145°C
Punto di fusione: –91 °C
Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 41°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009479
CAS Number: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10042
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %