Valeryl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₉ClO Punto di ebollizione: 126°C Punto di fusione: –110°C Densità: 1,016 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 32°C |
MDL Number:
MFCD00000757 CAS Number: 638-29-9 EINECS: 211-330-1 UN: 2502 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |