Pentafluoropropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₃HF₅O₂ Punto di ebollizione: 98°C Densità: 1,561 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004170 CAS Number: 422-64-0 EINECS: 207-021-6 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |