Stampa…
Trimetilfosfato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0271-25G P0271-500G
TCIAP0271-25GEA 18 EUR
TCIAP0271-25G TCIAP0271-500G
Trimetilfosfato ≥98.0% (by GC)
Trimetilfosfato
Formula: C₃H₉O₄P
Punto di ebollizione: 197°C
Punto di fusione: –46°C
Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 107°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008348
CAS Number: 512-56-1
EINECS: 208-144-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=008f85c1ddec375a085be0fb04b38b3bd5e7a4d0&vid=008f85c1ddec375a085be0fb04b38b3bd5e7a4d0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %