Stampa…
Trietilfosfato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
P0270-25G P0270-500G
TCIAP0270-25GEA 16 EUR
TCIAP0270-25G TCIAP0270-500G
Trietilfosfato ≥99.0% (by GC)
Trietilfosfato
Formula: C₆H₁₅O₄P
Peso molecolare: 182,16 g/mol
Punto di ebollizione: 216°C
Punto di fusione: –57 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 111°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009077
CAS Number: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 14,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&vid=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %